Principaux documents
W316008
Sigma-Aldrich
Furfuryl methyl sulfide
≥97%, FG
Synonyme(s) :
2-(methylsulfanylmethyl)furan, Methyl furfuryl sulfide
W316008-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
173,00 €
1 KG
730,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W316008-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
173,00 €
1 KG
730,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.19
Numéro FEMA:
3160
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11482
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.053
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
pb
64-65 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
garlic; onion; pungent; alliaceous; sulfurous
Chaîne SMILES 
CSCc1ccco1
InChI
1S/C6H8OS/c1-8-5-6-3-2-4-7-6/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
SKSFHXVDHVKIBN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, furfuryl methyl sulfide, CAS Registry Number 1438-91-1.: This paper presents a safety assessment of furfuryl methyl sulfide, identifying it as a key component in fragrances and exploring its toxicological profile and safe use levels (Api et al., 2024).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Wentian Chen et al.
Journal of food science and technology, 56(2), 937-950 (2019-03-25)
Anthocyanin-rich concentrates from different red radish can be used as natural food colorants. However, the development of off-flavor during extraction has been major challenge in processing industries. This work aimed to evaluate the effect of sodium chloride (NaCl) concentration in
Xuebo Song et al.
Food chemistry, 297, 124959-124959 (2019-06-30)
Volatile sulfur-containing compounds (VSCs) often exist at extremely low concentrations, making them difficult to be determined. The VSCs in Laobaigan (LBG) Baijiu were analyzed by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with GC × GC-SCD, by which 12 VSCs were identified. Among the 65