Principaux documents
W315214
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one solution
50 wt. % in propylene glycol, FG
W315214-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
430,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W315214-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
430,00 €
About This Item
Numéro FEMA:
3152
Conseil de l'Europe Nº :
759
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.057
Numéro de classement CE :
2446065
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Concentration
50 wt. % in propylene glycol
Indice de réfraction
n20/D 1.475
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; maple; sweet
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F
Point d'éclair (°C)
107 °C