W312420
Vanillylacetone
≥98%, natural (US), FG
Synonyme(s) :
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, Vanillyl acetone, Zingerone
52,30 €
About This Item
52,30 €
Produits recommandés
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
300
400
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
pb
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
40-41 °C (lit.)
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
spicy; balsamic; vanilla
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup