Principaux documents
W307300
Sigma-Aldrich
p-Tolyl acetate
≥98%, FCC
Synonyme(s) :
p-Cresyl acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro FEMA:
3073
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
226
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.036
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
floral; animal; phenolic
Source biologique:
synthetic
Agence:
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
pb
210-211 °C (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; animal; phenolic
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
CDJJKTLOZJAGIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup