Principaux documents
W300306
Sigma-Aldrich
Sage oil
Spanish, FCC, FG
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
3003
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Source biologique
Salvia officinalis L.
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Activité optique
[α]20/D +9.0°, neat
Origine
Spain origin
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
Point d'ébullition
181 °C (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 - 129.2 °F
Point d'éclair (°C)
47 - 54 °C