Principaux documents
W292818
Sigma-Aldrich
1-Propanol
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Alcool propylique
W292818-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
66,40 €
4 KG
99,10 €
20 KG
358,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W292818-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
66,40 €
4 KG
99,10 €
20 KG
358,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Numéro FEMA:
2928
Beilstein:
1098242
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.002
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
700 °F
Limite d'explosivité
13.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
pb
97 °C (lit.)
Pf
−127 °C (lit.)
Densité
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
alcohol; musty
Chaîne SMILES 
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Details advancements in NMR and dielectric spectroscopy techniques, where 1-Propanol is utilized to investigate solvent interactions and molecular dynamics (Morais et al., 2024).
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 25-250 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Apple, apricot, banana, beer, gin, honey, pear, sherry, and tea.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Takeshi Morita et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(24), 7328-7333 (2012-06-01)
We characterized the effects of ethanol (ET) and dimethyl sulfoxide (DMSO) on H(2)O within a limited H(2)O-rich region by the 1-propanol (1P)-probing methodology developed by us earlier. The results are displayed on a two-dimensional map with twin coordinates: one pertaining
David Fernandez Rivas et al.
Ultrasonics sonochemistry, 19(6), 1252-1259 (2012-05-23)
Micromachined pits on a substrate can be used to nucleate and stabilize microbubbles in a liquid exposed to an ultrasonic field. Under suitable conditions, the collapse of these bubbles can result in light emission (sonoluminescence, SL). Hydroxyl radicals (OH()) generated
Dieuwke Sevenster et al.
Science (New York, N.Y.), 339(6121), 830-833 (2013-02-16)
Although reconsolidation opens up new avenues to erase excessive fear memory, subtle boundary conditions put constraints on retrieval-induced plasticity. Reconsolidation may only take place when memory reactivation involves an experience that engages new learning (prediction error). Thus far, it has
Anja K K Rahn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(37), 8743-8751 (2013-08-24)
Chloropropanol (CP) esters are part of an emerging group of process-induced toxicants that are considered as potential health hazards particularly in palm oil. Mass spectrometry-based methodologies for identification of CP esters in food are critical in overcoming the challenges associated
Wilma I W Dodde et al.
Therapeutic drug monitoring, 25(4), 433-440 (2003-07-29)
We present a high-performance liquid chromatography (HPLC) method suitable for the analysis of epirubicin and its metabolite epirubicinol in saliva and plasma. Preparation of saliva and plasma samples was performed by extraction of analytes with a chloroform:2-propanol mixture (6:1, vol/vol)