Documents
W290238
Sigma-Aldrich
(+)-α-pinène
97%, FG
Synonyme(s) :
(1R,5R)-2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène, (1R,5R)-2-Pinène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro FEMA:
2902
Numéro Beilstein :
2038653
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2113
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
1.004
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +42°, neat
Température d'inflammation spontanée
491 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
155-156 °C (lit.)
Pf
−62 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
α-pinene and β-pinene
Propriétés organoleptiques
woody; camphoraceous; pine
Chaîne SMILES 
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Clé InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Description générale
(1R)-(+)- α-Pinene is a volatile monoterpene mainly found in the essential oil of aromatic plants.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insecticidal properties of essential plant oils against the mosquito Culex pipiens molestus (Diptera: Culicidae).
Traboulsi AF, et al.
Pest Management Science, 58(5), 491-495 (2002)
Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils.
Dorman HJD & Deans SG
Journal of Applied Microbiology, 88(2), 308-316 (2000)