Principaux documents
W289000
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl acetate
≥98%, FCC, FG
1 KG
110,00 €
5 KG
452,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 KG
110,00 €
5 KG
452,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2(CH2)3C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro FEMA:
2890
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
222
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.032
Nomenclature NACRES :
NA.21
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
pb
244 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cinnamon; balsamic; spicy
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
Clé InChI
JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Zhiqiang Yao et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 27(8), 1526-1534 (2018-05-04)
The study of enzyme substrate specificity is vital for developing potential applications of enzymes. However, the routine experimental procedures require lot of resources in the discovery of novel substrates. This article reports an in silico structure-based algorithm called Crius, which