Principaux documents
W287008
Sigma-Aldrich
Phenethyl tiglate
≥95%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
Benzyl carbinyl tiglate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.26
Numéro FEMA:
2870
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2186
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.496
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥95%
Contient
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
pb
139-140 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; rose; sweet
Chaîne SMILES 
C\C=C(/C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-3-11(2)13(14)15-10-9-12-7-5-4-6-8-12/h3-8H,9-10H2,1-2H3/b11-3+
Clé InChI
KVMWYGAYARXPOL-QDEBKDIKSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Sapir Penker et al.
Frontiers in systems neuroscience, 14, 604718-604718 (2020-12-18)
Coding of odorous stimuli has been mostly studied using single isolated stimuli. However, a single sniff of air in a natural environment is likely to introduce airborne chemicals emitted by multiple objects into the nose. The olfactory system is therefore