W282537
Orange oil
cold-pressed, Brazil origin, FG
Synonyme(s) :
Citrus aurantium, Citrus sinensis
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Qualité
FG
Kosher
cold-pressed
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
Activité optique
[α]20/D +97°, neat
Origine
Brazil origin
Indice de réfraction
n20/D 1.473
pb
175 °C
Densité
0.843 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
orange
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup