W259411
α-Ionone
natural, ≥86%
Synonyme(s) :
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥86%
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
Point d'ébullition
259-263 °C (lit.)
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
Clé InChI
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
118 °C - closed cup