Principaux documents
W232300
Sigma-Aldrich
Clove bud oil
natural, FCC, FG
Synonyme(s) :
Clove oil, Eugenia spp., Oil of cloves
W232300-SAMPLE-K
47,70 €
1 KG
127,00 €
47,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W232300-SAMPLE-K
47,70 €
1 KG
127,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2323
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
300
400
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1257
Activité optique
[α]20/D −1.50 to 0.0°, neat
Origine
Indonesia origin
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
pb
251 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
clove; woody; spicy
Actions biochimiques/physiologiques
Essential oil used for its medicinal properties. Immunomodulator and anti-inflammatory.
Taste at 5 ppm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
L L Dunn et al.
Journal of food protection, 82(1), 159-163 (2019-02-01)
Alternative postharvest sanitizers to chlorine are of increasing interest for many organic growers and consumers. An emulsion of clove bud oil (CBO; 0.2 and 0.5%) or thyme oil (0.2 and 0.5%) was evaluated as a sanitizer for produce washing against
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)