Principaux documents
W251100
Sigma-Aldrich
Geranyl benzoate
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.36
Numéro FEMA:
2511
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
639
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.767
Essai
≥95%
Disponibilité
available only in EU
Indice de réfraction
n20/D 1.517 (lit.)
pb
305 °C (lit.)
Densité
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves