Key Documents
W249408
Sigma-Aldrich
3-(2-Furyl)acrolein
≥99%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Numéro FEMA:
2494
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2252
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.034
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥99%
Point d'ébullition
100-102 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
49-55 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
woody; spicy; nutty
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])c1ccco1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-6H/b3-1+
Clé InChI
VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
Description générale
3-(2-Furyl)acrolein is a heterocyclic aldehyde that can be used as a flavoring agent in the food industry.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1151-1151 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1151-1151 (1997)