511439
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.557 (lit.)
Point d'ébullition
101-102 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(C)=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
Clé InChI
QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
225.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter