Principaux documents
W248835
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
natural (US), ≥98%, FG
W248835-SAMPLE-K
52,30 €
1 KG
157,00 €
5 KG
550,00 €
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W248835-SAMPLE-K
52,30 €
1 KG
157,00 €
5 KG
550,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH=CHCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.07
Numéro FEMA:
2488
Beilstein:
605763
Conseil de l'Europe Nº :
25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
08.025
Nomenclature NACRES :
NA.21
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
300
400
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Pression de vapeur
1.7 mmHg ( 165 °C)
Essai
≥98%
Température d'inflammation spontanée
1364 °F
Limite d'explosivité
40 %
Pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
523.4 °F
Point d'éclair (°C)
273 °C