W241806
Ethyl acrylate
≥99.5%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
Ethyl 2-propenoate, Acrylic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
31 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Température d'inflammation spontanée
721 °F
Contient
10-30 ppm MEHQ as stabilizer (synthetic)
Limite d'explosivité
12.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
99 °C (lit.)
Pf
−71 °C (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
plastic
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup