Principaux documents
W222801
Sigma-Aldrich
Calcium acetate hydrate
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3COO)2Ca · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.17 (anhydrous basis)
Numéro FEMA:
2228
Beilstein:
3692527
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Essai
99%
Chaîne SMILES 
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1