Principaux documents
W219010
Sigma-Aldrich
Butyl butyryllactate
natural (US), ≥98%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(O2CCH2CH2CH3)CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.27
Numéro FEMA:
2190
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2107c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.491
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.415-1.425 (lit.)
pb
90 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
butter; cheese; creamy
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)C(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-4-6-8-14-11(13)9(3)15-10(12)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
NORZZKKLCYMBBF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter