Principaux documents
W216305
Sigma-Aldrich
Isobornyl propionate
≥92%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.31
Numéro FEMA:
2163
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
412
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.131
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥92%
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
Point d'ébullition
102 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
herbaceous; floral; vanilla
Chaîne SMILES 
CCC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,13+/m0/s1
Clé InChI
FAFMZORPAAGQFV-OUJBWJOFSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter