Principaux documents
W215201
Sigma-Aldrich
Benzyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Benzyl 3-methylbutyrate
W215201-SAMPLE-K
50,30 €
1 KG
105,00 €
5 KG
443,00 €
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W215201-SAMPLE-K
50,30 €
1 KG
105,00 €
5 KG
443,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.25
Numéro FEMA:
2152
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
453
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.458
Nomenclature NACRES :
NA.21
50,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Composition
contains IFRA restricted Benzyl benzoate and Benzyl alcohol
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
116 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
benzyl alcohol, benzyl benzoate
Propriétés organoleptiques
fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-12(13)14-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
HVJKZICIMIWFCP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Zi Ye et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 137, 109535-109535 (2020-11-26)
Paojiao, which is traditionally pickled Chinese chili peppers (Capsicum frutescens Linn.), possesses unique flavors. This study was conducted to investigate the flavor, mouthfeel, and consumer acceptability of Paojiao. The quality of six homemade and two industrial Paojiao samples were evaluated