W200316
Acétaldéhyde
≥99%, FCC
Synonyme(s) :
Éthanal
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Densité de vapeur
1.52 (vs air)
Pression de vapeur
14.63 psi ( 20 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
365 °F
Limite d'explosivité
60 %
Disponibilité
available only in EU
Indice de réfraction
n20/D 1.332 (lit.)
pb
21 °C (lit.)
Pf
−125 °C (lit.)
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal
Chaîne SMILES
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-38.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-38.89 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)