TMT00173
(4-Methyl-2-(phenoxymethyl)-4,5-dihydrooxazol-4-yl)methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO3
Poids moléculaire :
221.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC1(CO)COC(COC2=CC=CC=C2)=N1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(8-14)9-16-11(13-12)7-15-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,14H,7-9H2,1H3
Clé InChI
ZCMJTBAWOCMVFW-UHFFFAOYSA-N