Principaux documents
THS01135
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
20%Pd(OH)2/C
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
1 EACH
335,00 €
335,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
335,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
60104500
Nomenclature NACRES :
NB.51
335,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 01135
Diamètre
4 mm
Catégories apparentées
Description générale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informations légales
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable