Principaux documents
TEM-HC400-CU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Copper Grids
size 400 mesh, box of 25
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-HC400-CU-UL n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
box of 25
Taille
400 mesh
Description générale
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Copper grids, 400 Mesh, 25/box