Principaux documents
TEM-FF400CU
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
Synonyme(s) :
FORMVAR FILM 400# COPPER 25/PK
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-FF400CU n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
box of 25
Taille
400 mesh
Catégories apparentées
Description générale
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 400 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.