Principaux documents
930318
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar Supported Copper Square Mesh, grid size 200 mesh, box of 25
Synonyme(s) :
TEM grids
1 EA
45,70 €
45,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
45,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
45,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Formvar Supported Copper Square Mesh, grid size 200 mesh, box of 25
Matériaux
copper grid
formvar film
Description
film layer thickness 10 nm
Conditionnement
box of 25
Taille de la grille
200 mesh
Description générale
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 200 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.