Principaux documents
TEM-FCF100CUUA
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar/Carbon Supported Copper Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
Synonyme(s) :
FORMVAR/CARBON SQUARE MESH - 100 MESH UA 50/BX
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-FCF100CUUA n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
box of 50
Taille
100 mesh
Description générale
Ultrathin 5-6nm Formvar and 1nm Carbon Supported Square Mesh Grids: Copper Grid, 100 mesh. A formvar coated grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.