Principaux documents
TEM-CFT200CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 200 mesh, box of 25
Synonyme(s) :
CARBON FILM ONLY ON THIN BAR 200 MESH COPPER GRIDS 25/BX
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-CFT200CU n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
box of 25
Taille
200 mesh
Description générale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported thin bar square mesh grid. Copper grid, 200 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.