Principaux documents
TEM-71150
Sigma-Aldrich
Grid Storage Box
capacity, 50 (wells), pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
GRID STORAGE BOX 50-CAP CLEAR COVER R13A2
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-71150 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
capacity 50 (wells)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Catégories apparentées
Description générale
Grid Storage Box, 50 CapacityStorage for 50 grids in deep diamond-shaped wells. All wells are identified. The base is resistant to organics and reactions can be carried out on grid-mounted samples in the wells. Complete with grid recording card.