Principaux documents
Z744119
Freezer box
W × L 2 in. × 2 in., to hold, 81 tube(s)
Synonyme(s) :
freezer container, freezer storage, storage container
1 EACH
11,50 €
11,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
11,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
11,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 81 tube(s)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech FRSB-1000
Larg. × L
2 in. × 2 in.
Description générale
2′′ Freezer Box w/81 hole divider
Application
Cryogenics