Principaux documents
T89109
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trivinylcyclohexane, mixture of isomers
98%
100 G
49,10 €
500 G
186,00 €
49,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
49,10 €
500 G
186,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H9(CH=CH2)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
pb
85-88 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CC1CCC(C=C)C(C1)C=C
InChI
1S/C12H18/c1-4-10-7-8-11(5-2)12(6-3)9-10/h4-6,10-12H,1-3,7-9H2
Clé InChI
KTRQRAQRHBLCSQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter