Principaux documents
T69809
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzoyl chloride
98%
Synonyme(s) :
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid chloride, Tri-O-methylgalloyl chloride, Trimethylgalloyl chloride
25 G
171,00 €
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
171,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.64
Beilstein:
403117
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
pb
185 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
81-84 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(cc(OC)c1OC)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H11ClO4/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
BUHYMJLFRZAFBF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Luís Sánchez-del-Campo et al.
International journal of molecular sciences, 10(12), 5398-5410 (2010-01-08)
Dihydrofolate reductase (DHFR) is the subject of intensive investigation since it appears to be the primary target enzyme for antifolate drugs. Fluorescence quenching experiments show that the ester bond-containing tea polyphenols (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) and (-)-epicatechin gallate (ECG) are potent
Ruinan Yang et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 370(3), 864-875 (2019-04-19)
Castration-resistant prostate cancer that has become resistant to docetaxel (DTX) represents one of the greatest clinical challenges in the management of this malignancy. There is an urgent need to develop novel therapeutic agents to overcome chemoresistance and improve the overall