Principaux documents
T5702
Sigma-Aldrich
Tetrabutyl orthosilicate
97%
Synonyme(s) :
Tetrabutoxysilane
100 G
140,00 €
140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
140,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2O)4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.54
Beilstein:
1709274
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
275 °C (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C16H36O4Si/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3
Clé InChI
UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes