Principaux documents
T341142
TRANS-2-[4-(DIMETHYLAMINO)STYRYL]BENZOTHIAZOLE
AldrichCPR
T341142-1G
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T341142-1G
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.39
Numéro MDL:
160,00 €