Principaux documents
T340855
7-METHOXY-4-METHYLCOUMARIN
AldrichCPR
T340855-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T340855-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
158,00 €