Principaux documents
T340588
2,3,4-TRIFLUOROBENZONITRILE
AldrichCPR
T340588-1G
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T340588-1G
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H2F3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.1
Numéro MDL:
41,40 €