Principaux documents
SYNA851420
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware A851420, Drying tube 90° bent
1 EA
35,50 €
35,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
35,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
35,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
glass tube
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A851420
Description générale
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.