Principaux documents
T340421
9,9-DIDODECYL-2,7-DI-1-PROPYNYL-9H-FLUORENE
AldrichCPR
T340421-100MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T340421-100MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C43H62
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
578.97
Numéro MDL:
178,00 €