Principaux documents
T331937
3-CHLORO-1,2-BENZISOTHIAZOLE 1,1-DIOXIDE
AldrichCPR
T331937-100MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T331937-100MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H4ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.63
Numéro MDL:
158,00 €