Principaux documents
T330892
1-CHLORO-4-[CHLORO(4-CHLOROPHENYL)METHYL]BENZENE
AldrichCPR
T330892-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T330892-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H9Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.58
Numéro MDL:
178,00 €