Principaux documents
T330086
1-BROMO-2-ISOPROPYLBENZENE
AldrichCPR
T330086-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T330086-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H11Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.09
Numéro MDL:
158,00 €