Principaux documents
T318981
1-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)SULFONYL]PYRROLIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H17NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.