Principaux documents
150690
Supelco
Iodine solution
0.05 M, for 3S adapter technology
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.81
Beilstein:
3587194
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141916
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Concentration
0.04950-0.05050 M
0.05 M
Technique(s)
titration: suitable
Volume
1 L
1000 mL
Chaîne SMILES 
II
InChI
1S/I2/c1-2
Clé InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3S - Safe, Smart, Secure
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
Autres remarques
Once the bottle is opened, storage time is limited.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable