Principaux documents
T316237
2-ACETYL-3-METHYL-1H-PYRROLO[3,2-C]PYRIDINE-4,6(5H,7H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.