Principaux documents
T310131
6,7-DIMETHOXY-1,4-DIHYDRO-3H-2-BENZOPYRAN-3-ONE
AldrichCPR
T310131-5MG
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T310131-5MG
142,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.22
Numéro MDL:
142,00 €