Documents
T308536
7,8-DICHLORO-10-{2-[BIS(2-CHLOROETHYL)AMINO]ETHYL}ISOALLOXAZINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16Cl5N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.6
Numéro MDL:
Autres remarques