Principaux documents
T308323
3-FLUORO-1-ADAMANTANECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
5MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H15FO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.239
Numéro MDL:
110,00 €