Documents
T28517
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzenethiol
95%
Synonyme(s) :
m-Thiocresol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.5762 (lit.)
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(S)c1
InChI
1S/C7H8S/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained