Principaux documents
T243442
TERT-BUTYL AMINOACETATE
AldrichCPR
1MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.176
Numéro MDL:
110,00 €